Learn More
Eau, pour analyse par gradient UHPLC, Fisher Chemical™
Code produit 11357090 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11357090 2.5 L 2.50L
11307090 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11357090 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur W/0120/PB17
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
  • Efficacité : la cohérence d’un lot à un autre garantit des résultats reproductibles
  • Les faibles niveaux d’acidité et d’alcalinité évitent les interactions avec les échantillons
  • Forme du pic : le faible bruit de fond à 210 nm et 254 nm améliore la forme du pic
  • Vitesse : filtré à 0,1 μm, permettant d’effectuer des analyses plus rapidement à des pressions plus élevées avec moins de risque de blocage de la pompe
  • Sensibilité : sans interférence avec une transmission UV extrêmement élevée pour une résolution et une sensibilité améliorées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7732-18-5
Formule moléculaire H2O
Poids moléculaire (g/mol) 18.015
Numéro MDL 11332
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
CID PubChem 962
ChEBI CHEBI:15377
Nom IUPAC oxidane
SMILES O
Spécification
Couleur Incolore
Point d’ébullition 100 °C
Poids de la formule 18,02g/mol
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Tension de vapeur 17,5 mmHg à 20 °C
Quantité 2.5 L
Forme physique Liquide