Learn More
Eau (ultra pure) pour usage en laboratoire, AAS et ICP, Chem Lab
Code produit 11988484
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 L
Conditionnement:
20 LT
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11988484 20 L 20 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11988484 Fournisseur Chem-Lab Code fournisseur CL02.2101.9520
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Spécification
pH 5 à 7,5
CAS 7732-18-5
Couleur Incolore
Point de fusion 0 °C
Point d’ébullition 100 °C
Formule moléculaire H2O
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
SMILES O
Nom IUPAC eau
Poids moléculaire (g/mol) 18.02
Conditionnement Ecopack (sachet en boîte)
Densité 1 g/mL
Quantité 20 L
Forme physique Liquide
Méthode de purification ASTM D-94, D-129