Learn More
Water, Ultra Resi-analyzed, J.T. Baker™
Code produit 15334575 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4 L
Conditionnement:
Verre
Conditionnement:
4L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15334575 4 L Verre 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15334575 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur 421903
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau Water
CAS 7732-18-5
Couleur Colorless
Point de fusion 0°C
Point d’ébullition 100°C
Formule moléculaire H2O
Synonyme dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
SMILES O
Nom IUPAC oxidane
Poids moléculaire (g/mol) 18.015
CID PubChem 962
ChEBI CHEBI:15377
Poids de la formule 18
Conditionnement Verre
Quantité 4 L
Forme physique Liquide