Learn More
Eau, qualité pour analyse élémentaire ultra-trace, Fisher Chemical™
Code produit 12038598 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2 L
Conditionnement:
Flacon LDPE
Conditionnement:
1L
2L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
12038598 2 L Flacon LDPE 2L
11934391 500 mL Flacon LDPE 500mL
11924391 1 L Flacon LDPE 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12038598 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur W92
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    240.00€
    164.00€ / 2L
    Économisez 76.00€
    31% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Conditionnée dans des flacons en PEBD débarrassés de toutes particules afin de protéger l’intégrité du produit.
  • Évalué en termes d’impuretés métalliques 65 dans la plage ppt
  • Également spécifié pour ≤1 ppb pour les impuretés d’anions de chlorure, de phosphate et de sulfate
  • Conditionné dans des flacons en PEBD pré-nettoyés afin de maintenir
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7732-18-5
Formule moléculaire H2O
Poids moléculaire (g/mol) 18.015
Numéro MDL 11332
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
CID PubChem 962
ChEBI CHEBI:15377
Nom IUPAC oxidane
SMILES O
Spécification
Nom chimique ou matériau Water
pH 7
Couleur Incolore
Point de fusion 0 °C
Point d’ébullition 100 °C
Poids de la formule 18.02
Qualité Analyse élémentaire de traces ultra
Conditionnement Flacon LDPE
Tension de vapeur 17,5 mmHg à 20 °C
Densité 1.000g/cm³
Certificat d’analyse Un certificat d’analyse du lot est fourni avec chaque flacon.
Quantité 2 L
Forme physique Liquide