Learn More
Eau, qualité HPLC, Thermo Scientific Chemicals, ultra-pure
Code produit 11348217
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 L
4 x 4 L
Conditionnement:
16L
1L
4L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11348217 1 L 1L
11338217 4 L 4L
11358217 4 x 4 L 16L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11348217 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 022934.K2
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 7732-18-5 | H2O | 18.015 g/mol
L’eau ultra-pure est utilisée comme phase mobile dans la chromatographie en phase liquide à haute performance et la chromatographie en phase liquide couplée à la spectrométrie de masse. Elle est également utilisée dans la titration conductométrique.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7732-18-5
Formule moléculaire H2O
Poids moléculaire (g/mol) 18.015
Numéro MDL MFCD00011332
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
CID PubChem 962
ChEBI CHEBI:15377
Nom IUPAC oxidane
SMILES O
Spécification
Nom chimique ou matériau Water
Point de fusion 0°C
Point d’ébullition 100°C
Informations sur la solubilité Miscible with methanol,acetone,ethanol.
Poids de la formule 18.02
Qualité HPLC
Densité 1.000
Quantité 1 L
Indice de réfraction 1.333
Forme physique Liquide