Learn More
Eau, réactif ultra-pur ULTREX™ II, J.T. Baker™
Code produit 15518384 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
Flacon poly à col étroit
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15518384 1 L Flacon poly à col étroit 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15518384 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur 690602
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Réactifs pour l’analyse élémentaire critique avec moins de 10 niveaux de parties par billion (ppb) allant jusqu’à 65 éléments
    Pour une utilisation en ICP (spectrométrie de plasma à couplage inductif), l’analyse de métaux traces
Spécification
Nom chimique ou matériau Water
CAS 7732-18-5
Formule moléculaire H2O
Synonyme water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
SMILES O
Nom IUPAC oxidane
Poids moléculaire (g/mol) 18.015
CID PubChem 962
ChEBI CHEBI:15377
Poids de la formule 18
Qualité Réactif ULTREX™ II Ultrapure
Conditionnement Flacon poly à col étroit
Quantité 1 L
Gravité spécifique 1L = 1.00kg