Learn More
Qualité WFI de l’eau, Corning™ Mediatech™
BIOPHARMA
Code produit 15373651
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
6 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15373651 500 mL 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15373651 Fournisseur Corning Media Tech Code fournisseur 25055CVC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    104.00€
    101.55€ / 6 pièces
    Économisez 2.45€
    2% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
L’eau de haute qualité Corning™ est fabriquée dans une installation homologuée par la FDA conformément à un système de qualité complet conforme aux normes BPFa et aux directives ISO 13485 actuelles. Corning offre une gamme de produits d’eau de haute qualité pour les besoins en petits et grands volumes. Ces produits éliminent les frais d’installation et d’entretien de votre propre système d’eau et vous assurent de disposer d’une source d’eau secondaire conforme à vos spécifications. L’eau de haute qualité Corning est conditionnée en diverses tailles et testée en fonction des spécifications qui peuvent inclure les exigences de la monographie USP et EP.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 500 mL