Learn More
Eau contenant 0,1 % d’acide formique, LC-MS Ultra, Solstice CHROMASOLV™
Code produit 15641410
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
2L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15641410 2 L Flacon en verre 2L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15641410 Fournisseur Honeywell-Riedel-de Haen Code fournisseur 142812L
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Ajouter au panier
Mélange de solvants LC-MS Ultra, LabReady™, CHROMASOLV™, testé pour UHPLC-MS
  • Pour les applications LC-MS et UHPLC les plus exigeantes
  • Testé pour la compatibilité UHPLC-MS
  • Pureté de solvant la plus élevée pour de faibles limites de détection
  • Bruit de fond MS extrêmement faible
  • Excellente reproductibilité d’un lot à l’autre
  • Faibles niveaux de métaux à l’état de traces
  • Conditionnés dans des flacons en verre borosilicaté transparent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Water With 0.1% Formic Acid
CAS 7732-18-5, 64-18-6
Quantité 2 L
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire H2O
Numéro MDL MFCD00011332
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 18,02g/mol
Qualité LC-MS Ultra CHROMASOLV