Learn More
Memmert™ Bains-marie WTB
Code produit 17178974 Tous les produits Memmert Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
7,5 L
10 L
17,5 L
23,1 L
37,5 L
51 L
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
17178974 10 L 1 pièce
17198974 7,5 L 1 pièce
17188974 17,5 L 1 pièce
17145951 23,1 L 1 pièce
16807036 37,5 L 1 pièce
17124604 51 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17178974 Fournisseur Memmert™ Code fournisseur WTB11
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1135.00€
    1018.00€ / 1 pièces
    Économisez 117.00€
    10% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Idéal pour le contrôle de la température des onguents, des émulsions, des échantillons, des plaques et des solutions nutritives dans le laboratoire, ainsi que pour le stockage et l’étalonnage à chaud dans le domaine industriel.
Intuitif, flexible et étalonnable - ces trois mots décrivent le bain-marie Memmert WTB.
  • Tailles des modèles : 6, 11, 15, 24, 35 et 50
  • Plage de températures de fonctionnement : +5°C au-dessus de la température ambiante pouvant atteindre +100°C.
  • Plage de températures de fonctionnement avec l’unité de refroidissement Peltier : +10°C à 100°C
  • Réglage de la température : Celsuis/Fahrenheit
  • Contrôle de la température : système de sécurité à deux étages pour éviter une surchauffe, réglage individuel de l’alarme de surchauffe
  • Minuteur : minuteur numérique de 1 min à 99 heures 59 min, visuel et sonore
  • Ecran CustomView à distance, personnalisable et intuitif
  • Excellent concept de fonctionnement : affichage graphique couleur avec écran tactile et navigation pratique dans le menu
  • Pratique et robuste : drainage rapide de l’eau, facile à nettoyer
  • Flexibilité accrue grâce à des accessoires personnalisés (par exemple pompe de circulation, unité de refroidissement, dispositif d’agitation, supports de tubes à essai)
  • Peut être étalonné pour des réglages précis de la température (étalonnage en 2 points)
Parfait pour une utilisation quotidienne en laboratoire Le récipient en acier inoxydable de haute qualité avec coins arrondis est facile à nettoyer et peut être entièrement vidé grâce à la vanne de vidange standard, sans laisser de résidus. La conception ergonomique compacte signifie que le WTB Memmert s’adapte à n’importe quelle table de laboratoire.
Spécification
Capacité (métrique) 10 L
Certifications/Conformité CE
Gamme de températures Au moins 5 au-dessus de l'ambiante à 100°C
Type Bain-marie
Affichage Affichage graphique couleur de 3,5 in avec écran tactile
Minuteur Minuterie numérique de 1 min à 99 heures 59 min, visuelle et sonore
Dimensions (P x L x H) 289 x 349 x 295 mm
Dimensions (L x l x H) intérieures 267 x 207 x 200 mm
Poids à l’expédition (métrique) 12 kg
Poids (métrique) 7 kg
Fréquence 50/60 Hz