Learn More
Thermo Scientific™ Escherichia coli souche C1 WaterBugs™
Code produit 12986047
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
Coffret de 10 tests / kit
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12986047 Coffret de 10 tests / kit 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Si vous souhaitez passer commande, une déclaration ATCC signée est requise.
Code produit 12986047 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R4751985
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    605.00€
    496.77€ / 1 pièces
    Économisez 108.23€
    17% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 22-12-2026
Si vous souhaitez passer commande, une déclaration ATCC signée est requise.
Escherichia coli souche C1 Thermo Scientific™ WaterBugs est utilisé pour réaliser des tests de contrôle de la qualité de l’eau / des eaux usées. Les microorganismes sont livrés au format Quanti-Cult.
Escherichia coli souche C1 Thermo Scientific™ WaterBugs est utilisé pour réaliser des tests de contrôle de la qualité de l’eau / des eaux usées. Les microorganismes sont livrés au format Quanti-Cult.
  • Délivre < 50 UFC dans un seul inoculum pour imiter les échantillons d’eau
  • Un test / flacon reconstitué
Alertes de commande :
Livré avec 10 flacons d’organismes préservés ; 10 flacons de réhydratation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Escherichia coli souche C1
Format Quanti-Cult
Type de produit Organisme pour le contrôle de la qualité
Classe d’organisme cible Bacilles à gram-négatif
Type de test CQ quantitatif
Type d’emballage 10 tests / kit
Quantité Coffret de 10 tests / kit
L’emblème ATCC Licensed Derivative, le logo ATCC Licensed Derivative et les marques du catalogue ATCC sont des marques commerciales d’ATCC™ et sont utilisés sous licence.