Learn More
Lab Armor™ Bain à microbilles sans eau sans microbilles
Code produit 15650034 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
20 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15650034 20 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15650034 Fournisseur Lab Armor™ Code fournisseur 1012227
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2850.00€
    2722.90€ / 1 pièces
    Économisez 127.10€
    4% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 03-02-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Faible entretien et alternative écologique aux bains-marie.Ces bains-marie sans eau utilisent des microbilles métalliques plutôt que de l’eau, ce qui garantit une uniformité de température exceptionnelle.
  • Entretien minimum
  • Respectueux de l’environnement - les microbilles sont recyclables
  • 50 % de consommation d’électricité en moins
  • Pas besoin de germicides
  • Les microbilles maintiennent les choses en place, éliminant ainsi le besoin de portoirs et de poids
  • Le bain est toujours prêt, ce qui élimine les temps de préchauffage
  • Fonctionnement plus sûr que les bains d’huile
  • L’oxyde d’aluminium sec, inerte et non toxique assure un fonctionnement sans danger lors de la vidange, du nettoyage et du remplissage
  • Les billes ont une conductivité thermique élevée : ±180 °C
  • Les microbilles mesurent 5 à 8 mm de diamètre.
Remarque : Les perles ne sont pas incluses ; vendues séparément (10122-25).
Spécification
Description Bain à microbilles sans eau
Capacité (métrique) 20 L
À utiliser avec (application) Chauffage d’une variété d’échantillons et de récipients, y compris des plaques multipuits, des boîtes de Pétri et des récipients à échantillons ouverts sur le dessus dans n’importe quel angle. Les microbilles peuvent également être utilisées dans un récipient pour congélateurs, étuves et incubateurs.
Tension 220 V