Learn More
Labconco™ WaterPro™ PS HPLC/ Hybrid™ UF Système de polissage
Code produit 18882262 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Alimentation électrique:
2,5 A, 230 V 50/60 Hz
Type de prise:
UE
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Alimentation électrique Type de prise Conditionnement
18882262 2,5 A, 230 V 50/60 Hz UE 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les tensions électriques des produits de cette gamme peuvent être différentes des 110 / 115 V américains standard. Veuillez vérifier et confirmer votre sélection avant de terminer votre commande. Certains de ces produits ne peuvent pas être retournés.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 18882262 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 9000732
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Les tensions électriques des produits de cette gamme peuvent être différentes des 110 / 115 V américains standard. Veuillez vérifier et confirmer votre sélection avant de terminer votre commande. Certains de ces produits ne peuvent pas être retournés.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Labconco WaterPro™ Le système de polissage PS HPLC/UF Hybrid™ fournit de l’eau de type I, 18,2 mégohm-cm, sans pyrogène (jusqu’à 0,06 e μ/mL) avec moins de 5 ppb de TOC.
  • Nécessite un kit de polissage 1610595 (non inclus)
  • Distribution programmée pour opération sans surveillance
  • Recirculation automatique/intermittente via une boucle de polissage pour maintenir la qualité de l’eau, minimiser la croissance bactérienne et réduire le temps de rinçage
  • LED clignote le mégohm-cm réel lorsque la qualité de l’eau descend en dessous du point de consigne (alerte qualité de l’eau)
  • Le canon de distribution délivre à un débit de 1,1 L/min selon le débit et la pression de l’eau d’alimentation, et a installé des modules de purification
  • La vanne de décharge TOC permet à une petite portion d’eau purifiée de s’écouler lors d’une recirculation automatique afin de maintenir des niveaux de TOC faibles
  • La valve de rinçage UV permet à une petite portion de l’eau purifiée de rincer l’ultrafiltre lors d’une recirculation automatique afin de prolonger la durée de vie de l’ultrafiltre
  • Panneau avant en acier inoxydable Type 304 résistant à la corrosion
  • Bols naturels en polypropylène vierge non pigmenté, sans impuretés susceptibles de contaminer l’eau
  • Moteur silencieux de 1/4 ch et pompe de recirculation à palettes rotatives
  • Le capteur d’humidité détecte la fuite et signale la fermeture de la vanne d’admission et la pompe pour l’arrêt
  • Montage mural
Certifications
Classé ETL (modèles 115V) ; Marqué CE (modèles 230V).
Spécification
Certifications/Conformité CE
Contenu bactérien <1 UFC/ml
Production journalière 1 à 250 l
Concentration en endotoxines <0,001 UE/ml
Source d’eau d’alimentation Robinet prétraité
Débit 1,1 l/min
Type d’eau de production Type 1
Résistivité 18.2
Carbone organique total <5 ppb
Type Système de polissage hybride PS HPLC/UF avec pistolet distributeur
Modèle WaterPro PS HPLC/UF hybride
Type de prise UE
Alimentation électrique 2,5 A, 230 V 50/60 Hz
Méthode de purification Filtration au carbone, déionisation, adsorption organique, ultrafiltration, oxydation ultraviolette
Pureté TOC Moins de 5 ppb, sans pyrogènes jusqu’à 0,06e μ/mL
Largeur (impériale) 31,1 in
Largeur (métrique) 78.9 cm
Hauteur (impériale) 30,1 in
Hauteur (métrique) 76.4 cm
Profondeur (impériale) 7,5 in
Profondeur (métrique) 19 cm
Poids (impériale) 90 lb.
Poids (métrique) 40.8 kg
Tension 230 V
Fréquence 50/60 Hz