Learn More
Labconco™ Station de polissage à l’eau WaterPro™ PS
Code produit 15492212 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Kit de démarrage PS et PS/UF
Kit de démarrage PS/HPLC et PS HPLC/UF
Modèle:
WaterPro PS HPLC/UF hybride
WaterPro PS et PS/UF
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Modèle Conditionnement
15492212 Kit de démarrage PS et PS/UF WaterPro PS et PS/UF 1 pièce
15302104 Kit de démarrage PS/HPLC et PS HPLC/UF WaterPro PS HPLC/UF hybride 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15492212 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 9047101
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
WaterPro™ Station de polissage d'eau PS avec filtres, préfiltres et cartouches pour Labconco WaterPro Systèmes de purification d'eau PS et RO.
  • Le kit de polissage chimie générale/UF comprend une cartouche de charbon actif (1), des cartouches de déionisation à lit mixte de qualité polissage (3).
  • Le kit est requis pour les modèles 9000520, 9000521, 9000530, 9000531, 9000540, 9000541, 9000560, 9000561, 9000570, 9000571, 9000580, 9000581, 9000720, 9000721, 9000730, 9000731, 9000740, 9000741, 9000760, 9000761, 9000770, 9000771, 9000780 et 9000781.
Informations sur la commande
Tous les modèles nécessitent des kits de démarrage, vendus séparément. Dimensions de l’unité (y compris les récipients) (L x L x H) : 7 3/4 x 31 1/8 x 28 7/8 in (20 x 79 x 73 cm). Pour les modèles 115 V 60 Hz, 230 V 50 Hz également disponibles auprès de votre Fisher Scientific™ du promoteur.
†Fourni avec vanne pour distribuer de l’eau de type I et un pistolet pour distribuer de l’eau exempte de composants pyrogènes de type I.
Spécification
Description Kit de démarrage PS et PS/UF WaterPro
Contenu bactérien 0,001 UFC/mL
Production journalière 1 à 250 L
Concentration en endotoxines <0,001 UE/mL
Source d’eau d’alimentation Robinet d'osmose inverse
Débit 1,1 l/min
Type d’eau de production Type 1
Résistivité 16 à 18,2 M Ω·cm
Carbone organique total <30 ppb
Type Kit de démarrage PS et PS/UF
À utiliser avec (équipement) Station de polissage WaterPro™ PS
Comprend Cartouche de carbone activé (1) et cartouches de déminéralisation à lits mélangés de qualité polissage (3)
Modèle WaterPro PS et PS/UF
Poids (impériale) 9,5 lb
Poids (métrique) 4,3 Kg