Learn More
Labconco™ Systèmes d’osmose inverse (RO) WaterPro™
Code produit 15320611 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Alimentation électrique:
230 V, 50/60 Hz
Type de prise:
Schuko
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Alimentation électrique Type de prise Conditionnement
15320611 230 V, 50/60 Hz Schuko 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les tensions électriques des produits de cette gamme peuvent être différentes des 110 / 115 V américains standard. Veuillez vérifier et confirmer votre sélection avant de terminer votre commande. Certains de ces produits ne peuvent pas être retournés.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15320611 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 9075030
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Les tensions électriques des produits de cette gamme peuvent être différentes des 110 / 115 V américains standard. Veuillez vérifier et confirmer votre sélection avant de terminer votre commande. Certains de ces produits ne peuvent pas être retournés.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Trois filtres (pré, carbone et membrane RO) combinés pour fournir de l’eau purifiée à osmose inverse de haute qualité
  • Idéals pour les applications de laboratoire telles que la préparation des réactifs et le rinçage de la verrerie
  • Obtenez de l'eau de rinçage purifiée en vous connectant à des laveurs de verrerie de laboratoire, tels que : SteamScrubber™ ou FlaskScrubber™
  • Distribution programmée de 1 à 99,9 min pour un fonctionnement sans surveillance
  • Le moniteur LED de conductivité à compensation de température affiche la qualité de l’eau en microsiemens de 1 à 999
  • Distribuez manuellement à partir de la vanne ou à l’aide d’un pistolet de distribution (vendu séparément) à raison de 8,7 l/min (réservoir plein) ou 1 l/min (réservoir vide)
  • Le filtre d’aération du réservoir de stockage élimine les bactéries et maintient la qualité de l’eau
  • La vanne de rinçage automatique prolonge la durée de vie de la membrane RO en rinçant automatiquement la membrane RO et le réservoir pendant trois minutes après chaque période d’inactivité de 12 heures
  • Le manomètre interne surveille et affiche la pression d’eau purifiée par RO de 0 à 160 psi
  • Panneau avant en acier inoxydable 304 de type durable ; armoire en acier revêtu de poudre
  • Bols en polypropylène blanc de grande capacité avec têtes filetées
  • Réservoir de stockage en polyéthylène de 17 L intégré
  • Pompe à palettes/moteur de 1/4 cv silencieuse
  • Montage mural
Certifications
Homologués ETL.
Spécification
Certifications/Conformité CE, ETL
Capacité (métrique) 17 L
Surveillance de l’eau d’alimentation Non
Source d’eau d’alimentation Robinet
Débit 1,1 l/min
Type d’eau de production Type 3 à 4
TOC Monitor with UV Intensity Monitoring Non
Type Système d’osmose inverse
Affichage LED
Type de prise Schuko
Gamme de pression 0 à 160 psi
Méthode de purification Filtration au carbone, osmose inverse
Largeur (impériale) 31,1 in
Largeur (métrique) 78 cm
Hauteur (impériale) 30,8 in
Hauteur (métrique) 78 cm
Profondeur (impériale) 7,6 in
Profondeur (métrique) 19,3 cm
Poids (impériale) 90 lb
Poids (métrique) 40,8 kg
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz
Tension 230 V
Ampérage 6 A
Fréquence 50/60 Hz