Learn More
Brannan™ Thermomètre numérique maximum/minimum étanche
Code produit 17381580
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-20°C à +50°C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Conditionnement
17381580 -20°C à +50°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17381580 Fournisseur Brannan™ Code fournisseur 12/434/3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22.70€
    20.82€ / 1 pièces
    Économisez 1.88€
    8% de réduction
Expédition estimée: 11-12-2026
Étanche à IP66, ce qui en fait un thermomètre maximum/minimum répondant aux standards professionnels. Hygiénique et facile à nettoyer, il est idéal pour les laboratoires, les cuisines de restauration et les environnements médicaux. Sans danger pour une ut
  • Conception unique Brannan
  • Étanche à IP66
  • L’affichage triple affiche simultanément les températures maximale, minimale et actuelle
  • Convient pour une utilisation dans des réfrigérateurs et congélateurs
  • Haute précision
  • Plage -20 à +50 degrés C (affichage en °F possible)
  • Numérique avec écran LCD facile à lire
  • Crochet de suspension
  • Double échelle °C et °F
Spécification
Certifications/Conformité CE, Rosh & DEEE
Dimensions de l’écran 50 x 15 mm
À utiliser avec (application) Indique simultanément les températures maximale, actuelle et minimale
Hauteur (impériale) 8,27 po
Hauteur (métrique) 21 cm
Longueur (métrique) 7 cm
Matériau Plastique
Modèle 12/434/3
Résolution 0,1°C
Poids (impériale) 0,38 lb
Description Gris
Température max. (impériale) 122°F
Température max. (métrique) 50°C
Température (impériale) min. -4°F
Température min. (métrique) -20°C
Plage de températures (impériale) -4°F à +122°F
Plage de températures (métrique) -20°C à +50°C
Calibrated Oui
Autonomie de la batterie 2 ans
Type de batterie 1 x AAA
Précision ±1°C
Subdivision 0,1°C
Affichage LCD
Largeur (métrique) 7,8 cm