Learn More
Kolmi Hopen™ Surchaussures CPE étanches
Code produit 17978025 Tous les produits Medicom Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Épaisseur:
38 cm
41 cm
Conditionnement:
2000 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Épaisseur Conditionnement
17978025 41 cm 2000 pièces
17730159 38 cm 2000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17978025 Fournisseur Kolmi Hopen™ Code fournisseur H10150
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    132.96€
    122.55€ / 2000 pièces
    Économisez 10.41€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Portez ces surchaussures CPE dans les milieux industriels ou sur des sites de restauration.
  • Jetables et étanches
  • Destinées aux visiteurs, patients ou soignants
  • Utilisables comme un objet de contrôle environnemental dans les approches HACCP et dans diverses industries
  • Le modèle H10150 est plus épais et plus résistant ; Peut être utilisé dans des situations de travail statiques
Spécification
Dimensions Moyen
Matériau CPE
Couleur Bleu
Jetable Usage unique
Épaisseur 41 cm
À utiliser avec (application) Industrie
Certifications/Conformité ISO 9001