Learn More
Watson-Marlow Bioprene™ Tubes biopharmaceutiques continus
Code produit 30241004
Change view
Click to view available options
Taille de la tubulure:
Alésage : 4,0 mm
Épaisseur (impériale):
1/16 po.
Conditionnement:
10m
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille de la tubulure Épaisseur (impériale) unitSize
30241004 Alésage : 4,0 mm 1/16 po. 10m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30241004 Fournisseur Watson-Marlow Code fournisseur 933.0040.016
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Convient aux procédés biopharmaceutiques en amont et en aval
  • Offre une durée de vie péristaltique exceptionnellement longue, garantissant ainsi la sécurité des procédés
  • Compatibilité chimique élevée ; particulièrement résistante aux acides forts, aux alcalis et aux agents oxydants
  • Largement applicable dans les opérations de fabrication biopharmaceutique telles que les mesures, les transferts et les filtrations
  • Idéal pour l’alimentation des milieux et le contrôle du pH au cours de la fermentation et le dosage du revêtement des comprimés
  • Convient à une variété d’applications dans l’industrie agroalimentaire, en particulier le transfert et le dosage des produits
  • Des pressions de fonctionnement de 0-30 psi peuvent être atteintes
  • LoadSure L'élément tubulaire (réf. 14-285-009) augmente la pression admissible jusqu'à un maximum de 100 psi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Longueur totale (métrique) 10 m
Épaisseur (impériale) 1/16 po.
Épaisseur (métrique) 1.6 mm
Température min. de fonctionnement (métrique) 5 °C
Taille de la tubulure Alésage : 4,0 mm
Couleur Beige opaque
Max. Operating Temperature (Metric) 80 °C
Type de produit Bioprene Tubes