Learn More
Watson-Marlow Tubulure de collecteur à double segment Marprene
Description
- Fabriqué en marprène autoclavable
- À utiliser avec les têtes de pompe 400DM2 et 400DM3
- Peut être utilisé avec toutes les cartouches multicanaux
- Les cartouches adjacentes peuvent contenir des tubes d'un matériau ou d'une taille différents.
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) interne | 0.25 mm |
| Matériau | Marprene |
| À utiliser avec | Têtes de pompe 400DM2 et 400 DM3 |
| Taille de la tubulure | 0,25 mm |
| Type de produit | Tubulure de collecteur |