Learn More
Fisherbrand™ Agitateur à mouvement ondulatoire
Code produit 15524070 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de prise:
Prise EU, UK, CN
Certifications/Conformité:
CE
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de prise Certifications/Conformité Conditionnement
15524070 Prise EU, UK, CN CE 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15524070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1245.00€
    1130.00€ / 1 pièces
    Économisez 115.00€
    9% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 17-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Tapis en caoutchouc bosselé et 6 bandes de sécurité pour tube
Adaptées à un large éventail d’applications
  • Contrôle de la vitesse facile à régler, opération optimisée à basse vitesse
  • Angle d’inclinaison facile à régler grâce à une seule vis
  • La plage de température de fonctionnement de 5 à 40°C permet une utilisation dans les chambres froides ou les incubateurs ne fonctionnant pas au CO2
  • Fonctionnement continu ou temporisé avec désactivation automatique
  • L’affichage montre les derniers paramètres utilisés, même après une coupure de l’alimentation
  • Fonctionnement silencieux
Garantie
2 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Angle d’oscillation 0 à 12°, réglable
Capacité de charge (métrique) 9,8 kg
Vitesse de rotation 5 à 120 tr/min
Tension 100/240 V
Plage de températures (métrique) 5°C à 40°C
Type de produit Wave Motion Shaker
Capacité de charge (impériale) 22 lb
Certifications/Conformité CE
Type de prise Prise EU, UK, CN
Matériau Plateforme en aluminium
Dimensions (L x l) de la plateforme 306 x 266 mm
Dimensions (L x l x H) 415 x 293 x 209 mm
Alarmes Sonore et visuelle
Modèle Fisherbrand Wave Motion Shaker
Affichage LED
Comprend Tapis en caoutchouc bosselé ; 6 bandes de fixation de tube
Plage de durée 0 min à 99 h et 59 min
Garantie et services 2 ans