Learn More
Ankyrin Repeat Domain 33B Antibody, R&D Systems™
Product Code. 18614674 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 μg
50 μg
Unit Size:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
18614674 50 μg 50µL
18627742 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 18614674 Supplier Novus Biologicals Supplier No. NBP29801350ul
 Restricted Item
Expédition estimée: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Ankyrin Repeat Domain 33B Polyclonal specifically detects Ankyrin Repeat Domain 33B in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Ankyrin Repeat Domain 33B
Applications Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Dilution Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Formulation PBS (pH 7.0)
Gene Alias ANKRD33B, Ankyrin Repeat Domain-Containing Protein 33B, Ankyrin Repeat Domain-Containing Protein LOC651746
Host Species Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Ankyrin Repeat Domain 33B fragment.
Purification Method Antigen and protein A Affinity-purified
Quantity 50 μg
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 651746
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Product Type Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Product Line Novus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.