Learn More
Epredia™ Distributeur de cire haute capacité, 230 V
Code produit 15503646 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Distributeur de cire SlimLine
Distributeur de cire à haute capacité
Tension:
230 V
Capacité du réservoir de paraffine:
7,5 L
15 L
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Tension Capacité du réservoir de paraffine Conditionnement
15503646 Distributeur de cire SlimLine 230 V 7,5 L 1 pièce
15513646 Distributeur de cire à haute capacité 230 V 15 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15503646 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur A84600001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2805.00€
    2184.51€ / 1 pièces
    Économisez 620.49€
    22% de réduction
Expédition estimée: 18-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Obtenez de la cire fondue dès que vous en avez besoin avec ces distributeurs de cire Epredia™.
Le réservoir intérieur est fabriqué en aluminium pour une bonne conductivité thermique et un meilleur contrôle de la température. Il est équipé d’un filtre pour empêcher les particules grossières de bloquer le robinet de distribution. Le réservoir est également entièrement isolé pour éviter les pertes de chaleur et pour garantir que les surfaces extérieures du réservoir puissent être touchées sans danger.
Caractéristiques
  • Facteurs de forme permettant d’économiser de l’espace
  • Capacité de 7,5 l ou 15 l (6 kg ou 12 kg de cire granulée)
  • Distributeur à levier à trois positions, anti-goutte, à poussoir, verrou ouvert pour une distribution rapide, ou verrou fermé pour des raisons de sécurité
  • La position haute du robinet (à 153 millimètres du banc) permet d’accueillir de grands récipients pour le transfert de la cire fondue
  • Un filtre à robinet intégré (maille de 0,5 mm) empêche les particules grossières d’obstruer le robinet de distribution
  • Le revêtement antimicrobien (Ag+) inhibe la croissance des bactéries
Système de chauffage
  • Un système de chauffage ultra rapide réduit au minimum l’attente de la cire fondue
  • Contrôle numérique de la température–modèle de grande capacité avec commandes individuelles pour chacun des deux réservoirs
  • Le réservoir intérieur en aluminium offre une bonne conductivité thermique et un meilleur contrôle de la température
  • Le réservoir de paraffine isolé empêche la perte de chaleur et garantit que les surfaces extérieures du réservoir peuvent être touchées sans danger
  • Le système de chauffage du robinet évite les blocages et assure un écoulement régulier de la cire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité du réservoir de paraffine 7,5 L
Type de produit Distributeur de cire SlimLine
Tension 230 V