Learn More
WAY 316606, MedChemExpress
Code produit 16464208
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16464208 10 mg
16436927 5 mg
16415166 100 mg
16400557 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16464208 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY10858
MedChemExpress WAY 316606 is an inhibitor of the secreted protein sFRP-1, an endogenous antagonist of the secreted glycoprotein Wnt. The affinity of WAY-316606 for sFRP-1 is determined using the FP binding assay with IC50 of 0.5 μM.
WAY 316606 is an inhibitor of the secreted protein sFRP-1, an endogenous antagonist of the secreted glycoprotein Wnt. The affinity of WAY-316606 for sFRP-1 is determined using the FP binding assay with IC50 of 0.5 μM.
Spécification
Nom chimique ou matériau WAY 316606
CAS 915759-45-4
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C18H19F3N2O4S2
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (222.98 mM)
SMILES O=S(C1=CC(S(=O)(C2=CC=CC=C2)=O)=CC=C1C(F)(F)F)(NC3CCNCC3)=O
Poids moléculaire (g/mol) 448.48
Poids de la formule 448.48
Pourcentage de pureté 98.48%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death