missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

WAY 316606, MedChemExpress

Code produit 16436927
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16436927 5 mg
16464208 10 mg
16415166 100 mg
16400557 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16436927 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY10858

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress WAY 316606 is an inhibitor of the secreted protein sFRP-1, an endogenous antagonist of the secreted glycoprotein Wnt. The affinity of WAY-316606 for sFRP-1 is determined using the FP binding assay with IC50 of 0.5 μM.

WAY 316606 is an inhibitor of the secreted protein sFRP-1, an endogenous antagonist of the secreted glycoprotein Wnt. The affinity of WAY-316606 for sFRP-1 is determined using the FP binding assay with IC50 of 0.5 μM.

Spécification

Nom chimique ou matériau WAY 316606
CAS 915759-45-4
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C18H19F3N2O4S2
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (222.98 mM)
SMILES O=S(C1=CC(S(=O)(C2=CC=CC=C2)=O)=CC=C1C(F)(F)F)(NC3CCNCC3)=O
Poids moléculaire (g/mol) 448.48
Poids de la formule 448.48
Pourcentage de pureté 98.48%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.