Learn More
WAY-600, MedChemExpress
Code produit 16492517
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16492517 50 mg
16450236 2 mg
16446706 100 mg
16426418 10 mg
16409007 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16492517 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY15272
MedChemExpress WAY-600 is a potent, ATP-competitive, and selective mTOR inhibitor with an IC50 of 9 nM for recombinant mTOR enzyme. WAY-600 blocks mTOR complex 1/2 (mTORC1/2) assemble and activation.
WAY-600 is a potent, ATP-competitive, and selective mTOR inhibitor with an IC50 of 9 nM for recombinant mTOR enzyme. WAY-600 blocks mTOR complex 1/2 (mTORC1/2) assemble and activation.
Spécification
Nom chimique ou matériau WAY-600
CAS 1062159-35-6
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C28H30N8O
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (101.09 mM; Need ultrasonic)
SMILES C1(C=CN2)=C2C=CC(C3=NC(N(C4CCN(CC5=CC=CN=C5)CC4)N=C6)=C6C(N7CCOCC7)=N3)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 494.59
Poids de la formule 494.59
Pourcentage de pureté 95.12%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease