Learn More
Sartorius MB 752/1 Medium de Waymouth
Codice prodotto. 31908486 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantité Dimensione della confezione
31908486 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 31908486 Fornitore Sartorius N. del fornitore 011101A
 Article restreint
En stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Conçu spécifiquement pour la culture de cellules de fibroblastes L929 de souris dans un milieu synthétique chimiquement défini et sans sérum.
  • L'applicabilité actuelle de Waymouth est bien plus étendue et inclut l'établissement de lignées cellulaires carcinomatiques à partir d'épanchements pleuraux ainsi que la croissance de cellules potentiellement tumorigènes.
  • Il est également utilisé pour la culture de l’orgue entier.
  • Modifié comme suit :
    • Avec du glucose
    • Avec du Phénol Rouge
    • Avec L-glutamine
    • Avec du bicarbonate de sodium
Specifica
Forme Liquide
Type de produit Milieux de culture cellulaire
Quantité 500 mL