Description
Le milieu de Waymouth est un milieu chimiquement défini développé par Charity Waymouth. À l’origine, il a été formulé pour étudier la nutrition, le métabolisme et la croissance des sous-lignées de souche L de souris, clone NCTC 929 (cellules L929) dans un environnement sans sérum. Le milieu de Waymouth Gibco™ est également utilisé pour la culture d’organes entiers et de différents types de cellules telles que les lignées cellulaires de carcinome.
Utilisation prévue du produit
Pour diagnostics in vitro. MISE EN GARDE : N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus et marqués peuvent constituer une violation de la législation locale.
Fabrication suivant les BPFa sur deux sites
Le milieu Waymouth Gibco™ est fabriqué sur un site conforme aux BPFa et situé à Paisley, Écosse, Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit identique au milieu de Waymouth Gibco™ fabriqué sur notre site situé à Grand Island (11220-035). Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Le milieu de Waymouth ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance. Certains types de cellules peuvent nécessiter une supplémentation avec du sérum de veau fœtal (SVF). Le milieu de Waymouth utilise un système tampon bicarbonate de sodium (2,24 g/L) et nécessite donc un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour maintenir le pH physiologique.
Specifications
Specifications
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Milieu de Waymouth |
| Avec additifs | Glutamine, Rouge de phénol |
| Sans additif | Sans HEPES |
| À utiliser avec (application) | Culture de cellules de mammifères |
| Quantité | 500 ml |
| Certifications/Conformité | Normes ISO 13485, FDA |
| État réglementaire | Pour diagnostic in vitro |
| Contenu et stockage | 2 à 8 °C |
| Description | Milieu de Waymouth, 500 ml, forme liquide, avec de la L-glutamine, rouge de phénol, durée de conservation de 12 mois, conditions de stockage entre 2 et 8°C, utilisé pour la culture cellulaire de mammifères |