Learn More
Thermo Scientific™ Kits de plaques à 96 puits WebSeal™ avec bouchons individuels
Code produit 15132799
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume total (métrique) du puits:
200 μl
400 μl
1000 μl
1200 μl
Couvercle:
Prise PE Septa
Silicone/PTFE, 45° Septa
Silicone/PTFE, Septa 45° pré-fendu
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume total (métrique) du puits Couvercle Conditionnement
15132799 1200 μl Silicone/PTFE, Septa 45° pré-fendu 1 pièce
15102799 200 μl Silicone/PTFE, Septa 45° pré-fendu -
15112799 400 μl Silicone/PTFE, Septa 45° pré-fendu 1 pièce
15122799 1200 μl Silicone/PTFE, 45° Septa 1 pièce
15142799 1000 μl Prise PE Septa 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15132799 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 60180K203
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Gagnez du temps et limitez le risque de contamination des flacons avant utilisation grâce aux kits de plaques à 96 puits conditionnées avec flacons scellés par des bouchons individuels.
Gagnez du temps et limitez le risque de contamination des flacons avant utilisation grâce aux kits de plaques à 96 puits Thermo Scientific™ WebSeal™ avec bouchons individuels. Compatibles avec tous les échantillonneurs automatiques configurés pour 96 puits, les kits prêts à l’emploi se composent d’un vaste choix de microplaques à 96 puits et de flacons en verre avec bouchons et septa préfixés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Étalon
Couvercle Silicone/PTFE, Septa 45° pré-fendu
Array 8 x 12
Conditionnement 1 Paquets
Gamme de produits WebSeal
Couleur Transparent
Type de produit Kit de plaque à insert en verre avec bouchons individuels
Matériau Silicone/PTFE, Verre, Glass
Nbre de puits 96
Volume (métrique) de travail 1000 μl
Volume total (métrique) du puits 1200 μl
Type de puits Rond
Comprend Flacon : 60180-V110 ; Bouchon : 60180-C100
Nb par paquet 1
Profile Rond
Quantité 1/boîte
Modèle de puits Puits carré
Hauteur (métrique) 45,9 mm
Diamètre extérieur (métrique) 7,6 mm