Learn More
Thermo Scientific™ Tapis WebSeal™ (résistants à l’alcool), carrés
Code produit 15182739 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Pré-fendu:
Non
Oui
Matériau:
EVA
Silicone
Nb par paquet:
5
50 tapis
5 tapis
Conditionnement:
5 pièces
50 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Pré-fendu Matériau Nb par paquet Conditionnement
15182739 Non Silicone 5 5 pièces
17453193 Non EVA 5 tapis 5 pièces
17463193 Non EVA 50 tapis 50 pièces
15806261 Non Silicone 50 tapis 50 pièces
15172739 Oui Silicone 5 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15182739 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 60180M121
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Tapis WebSeal Thermo Scientific (résistants à l’alcool), carrés, quantité :50, transparent, EVA
Excellente compatibilité thermique et chimique
  • Résistants aux solvants avec une excellente compatibilité avec les produits chimiques
  • Ils sont autoclavables à la chaleur sèche et peuvent résister à des températures basses jusqu’à -80°C
Adaptés à l’automatisation
  • Leur encombrement permet d’empiler les plaques en toute sécurité sans gêner les bras robotisés
  • Tapis pré-fendus pour une perforation plus facile et une formation de vide réduite
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
Solvent Or Alcohol Resistant Non
Matériau Silicone
Stérilité Non stérile
Nbre de puits 96
Nb par paquet 5
Diamètre de bouchon 8 mm
À utiliser avec (application) HPLC, UHPLC, GC
Pré-fendu Non
Gamme de produits WebSeal
Adhésif, adhésive Aucun
Perçable Oui
Plage de températures (métrique) -80°C à +121°C
Type de puits Carré
Plate Compatibility Plaque à 96 puits