Learn More
Thermo Scientific™ Tapis WebSeal™ (résistants à l’alcool), carrés
Code produit 17453193
Modifier l'affichage
Click to view available options
Pré-fendu:
Non
Oui
Matériau:
EVA
Silicone
Nb par paquet:
5
50 tapis
5 tapis
Conditionnement:
5 pièces
50 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Pré-fendu Matériau Nb par paquet unitSize
17453193 Non EVA 5 tapis 5 pièces
17463193 Non EVA 50 tapis 50 pièces
15182739 Non Silicone 5 5 pièces
15806261 Non Silicone 50 tapis 50 pièces
15172739 Oui Silicone 5 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 17453193 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 60180M177
 Article restreint
Expédition estimée: 05-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tapis WebSeal Thermo Scientific (résistants à l’alcool), carrés, quantité :50, transparent, EVA
Conserver à température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
Solvent Or Alcohol Resistant Résistant à l’alcool
Matériau EVA
Stérilité Non stérile
Nbre de puits 96
Nb par paquet 5 tapis
Diamètre de bouchon 8 mm
Quantité 5 Mats
À utiliser avec (application) HPLC, UHPLC, GC
Pré-fendu Non
Gamme de produits WebSeal
Adhésif, adhésive Aucun
Perçable Oui
Plage de températures (métrique) -70°C to +65°C
Type de puits Carré
Plate Compatibility WebSeal 96-well Square Well Plate