Learn More
Thermo Scientific™ Tapis WebSeal non stériles
Code produit 15112749
Change view
Click to view available options
Pré-fendu:
Non
Oui
Nbre de puits:
96
Conditionnement:
5 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Pré-fendu Nbre de puits unitSize
15112749 Non 96 5 pièces
15142749 Oui 96 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15112749 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 60180M108
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Éliminez la contamination croisée des échantillons et obtenez une étanchéité sûre et inerte de vos plaques, à chaque fois. Ces tapis résistent au carottage et aux déchirures, et offrent un scellage répété supérieur.
Éliminez la contamination croisée des échantillons grâce aux tapis Thermo Scientific™ WebSeal non stériles et obtenez une étanchéité sûre et inerte de vos plaques, à chaque fois. Disponibles en EVA (éthylène-acétate de vinyle) ou en silicone pur, avec ou sans revêtement en PTFE, ces tapis résistent au carottage et aux déchirures, et offrent un scellage répété supérieur après plusieurs injections.
Excellente compatibilité thermique et chimique
  • Résistants aux solvants avec une excellente compatibilité avec les produits chimiques
  • Les tapis en silicone sont autoclavables à la chaleur sèche et peuvent résister à des températures basses jusqu’à -80°C
Adaptés à l’automatisation
  • Leur encombrement permet d’empiler les plaques en toute sécurité sans gêner les bras robotisés
  • Disponibles pré-fendus pour une perforation plus facile et une formation de vide réduite
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Bleu
Solvent Or Alcohol Resistant Non
Description Tapis WebSeal pour Plate+
Matériau Silicone, PTFE
Stérilité Non stérile
Nbre de puits 96
Nb par paquet 5
Diamètre de bouchon 7 mm
Pré-fendu Non
Type de produit Tapis non stérile
Gamme de produits WebSeal
Plage de températures (métrique) -80°C
Type de puits Rond
Plate Compatibility Plaque 96 puits