Learn More
Thermo Scientific™ Tapis WebSeal non stériles
Description
Éliminez la contamination croisée des échantillons grâce aux tapis Thermo Scientific™ WebSeal non stériles et obtenez une étanchéité sûre et inerte de vos plaques, à chaque fois. Disponibles en EVA (éthylène-acétate de vinyle) ou en silicone pur, avec ou sans revêtement en PTFE, ces tapis résistent au carottage et aux déchirures, et offrent un scellage répété supérieur après plusieurs injections.
Excellente compatibilité thermique et chimique
- Résistants aux solvants avec une excellente compatibilité avec les produits chimiques
- Les tapis en silicone sont autoclavables à la chaleur sèche et peuvent résister à des températures basses jusqu’à -80°C
Adaptés à l’automatisation
- Leur encombrement permet d’empiler les plaques en toute sécurité sans gêner les bras robotisés
- Disponibles pré-fendus pour une perforation plus facile et une formation de vide réduite
Spécification
Spécification
| Couleur | Bleu |
| Solvent Or Alcohol Resistant | Non |
| Description | Tapis WebSeal pour Plate+ |
| Matériau | Silicone, PTFE |
| Stérilité | Non stérile |
| Nbre de puits | 96 |
| Nb par paquet | 5 |
| Diamètre de bouchon | 7 mm |
| Pré-fendu | Oui |
| Type de produit | Tapis non stérile |
| Afficher plus |