Learn More
Thermo Scientific™ Plaques à puits WebSeal™, à code-barres pour systèmes UHPLC Vanquish™
Code produit 15152729
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nb par paquet:
50
50 plaques
5 plaques
Code-barres:
Aucun code-barres
Code-barres inclus
Conditionnement:
5 pièces
50 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nb par paquet Code-barres Conditionnement
15152729 50 Aucun code-barres 50 pièces
15162729 5 plaques Aucun code-barres 5 pièces
15896261 5 plaques Code-barres inclus 5 pièces
15856261 50 plaques Code-barres inclus 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15152729 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 60180P201
 Article restreint
En stock
Obtenez une sécurité et une intégrité des échantillons renforcées grâce aux plaques à puits Thermo Scientific™ à code-barres WebSeal™.
Garantit une sécurité et une intégrité des échantillons renforcées grâce aux plaques à puits à code-barres Thermo Scientific™ WebSeal™ pour systèmes UHPLC Vanquish™. Pour un débit élevé dans un environnement à intégrité des échantillons intacte, vous avez besoin d’une chromatographie qui ne soit pas juste rapide. Le matériel et les consommables doivent suivre la vitesse d’analyse et nos solutions répondent à ce besoin. Il existe des solutions proactives qui ont une incidence significative sur la sécurité des échantillons grâce à des solutions de manipulation d’échantillons telles que des plaques à puits à code-barres pour plateformes UHPLC Vanquish.
En polypropylène résistant aux produits chimiques et à la chaleur
  • Grande compatibilité chimique avec l’alcool, l’acétonitrile et avec d’autres solvants HPLC courants
  • Résistent à des températures de −80°C à +121°C
  • Testées pour la GC pour garantir une faible teneur en substances extractibles
Compatibilité élevée avec les instruments
  • Dimensions standard ANSI et SBS
Formats de puits adaptés à toutes les applications
  • Formats de puits peu profonds et profonds
  • Puits à fond en U et en V, garantissant une récupération optimale des échantillons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres Aucun code-barres
Certifiés Certified, GC/MS and LC/MS Tested
Array 8 x 12
Gamme de produits WebSeal
Couleur Clear
Matériau Polypropylène
Nbre de puits 96
Volume (métrique) de travail 50 à 900 μl
Stérilité Non stérile
Traitement de surface Sans revêtement
Volume total (métrique) du puits 1200 μl
Type de puits Rond
Nb par paquet 50
Plage de températures (métrique) -80°C to 121°C
Hauteur (métrique) 41,6 mm
Diamètre (métrique) du puits 7 mm
Plate Size Deep Well