Learn More
Invitrogen™ Novex™ WedgeWell™ 4 à 20 %, Tris-Glycine, 1,0 mm, mini-gels de protéines
Code produit 31781177
Modifier l'affichage
Click to view available options
Puits:
10-well
10 puits
12-well
12 puits
15-well
15 puits
Quantité:
10 gels/boîte
2 gels/boîte
30 Gels (3 Boxes)
Conditionnement:
10 pièces
2 pièces
3 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Puits Quantité Conditionnement
31781177 15-well 30 Gels (3 Boxes) 3 pièces
15456814 10 puits 10 gels/boîte 10 pièces
31781146 10-well 30 Gels (3 Boxes) 3 pièces
15492485 10 puits 2 gels/boîte 2 pièces
15466814 12 puits 10 gels/boîte 10 pièces
31781118 12-well 30 Gels (3 Boxes) 3 pièces
15466694 15 puits 10 gels/boîte 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 31781177 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur XP04205BOXPR
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
A25977 Mini Gel Tank and 3 x XP04205BOX Gels
Les mini-gels Invitrogen Novex Tris-Glycine, format WedgeWell, sont des gels de polyacrylamide permettant une séparation reproductible d’une vaste gamme de protéines en bandes bien résolues avec une capacité de charge doublée.
Les mini-gels Invitrogen Novex Tris-Glycine, format WedgeWell, sont des gels de polyacrylamide permettant une séparation reproductible d’une vaste gamme de protéines en bandes bien résolues avec une capacité de charge doublée. Les mini-gels Novex Tris-Glycine se basent sur l’électrophorèse des protéines classiques selon Laemmli, ce qui permet l’utilisation de tampons de migration et d’échantillons de Laemmli.
Features of Novex Tris-Glycine gels, WedgeWell format, include:
  • Improved shelf life—store gels for up to 7 months at 4°C
  • Diversity—use for native and denaturing protein assays
  • Wedge-shaped wells—easily load up to two times more sample volume
  • Fast run conditions—quickly separate your proteins using constant voltage in less than 60 minutes
Choose the right gel format for your experiments
Novex Tris-Glycine gels, WedgeWell format, come in a variety of fixed concentrations from 6% to 18%, as well as gradients with ranges of 4–12%, 4–20%, 8–16%, and 10–20%. You can select from our many well formats, including 10-, 12-, and 15-well, and different pack sizes.
Run your proteins in native or denatured form
Novex Tris-Glycine gels, WedgeWell format, do not contain SDS and can be used to run your proteins in native or in denatured form. For denatured proteins, we recommend using Novex Tris-Glycine SDS Sample Buffer (LC2676) and Novex Tris-Glycine SDS Running Buffer (LC26755). For native proteins, we recommend using Novex Tris-Glycine Native Sample Buffer (LC2673) and Novex Tris-Glycine Native Running Buffer (LC2672).
Convenient to use
Novex Tris-Glycine gels, WedgeWell format, have innovative wedge-shaped wells that allow up to two times more sample load volume than other 1.0 mm-thick gels. The wedge-shaped wells also have larger openings, making sample loading easier.
For transferring your proteins to a membrane, we recommend using Novex Tris-Glycine Transfer Buffer (LC3675) when preforming traditional wet transfer using the Invitrogen Mini Blot Module (B1000). Transfers can also be performed with rapid semi-dry transfer using the Invitrogen Power Blotter or rapid dry transfer using the iBlot 2 Gel Transfer Device (IB21001).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Clear
Pourcentage de gel 4 to 20%
Dimensions de gel Mini
Gel Thickness 1.0 mm
Type de gel Tris-Glycine Plus
Volume de chargement des échantillons Up to 60 μL
Séparation de Protein
Plage de séparation 20 to 200 kDa
Type de séparation Denaturing
Puits 15-well
Mode de séparation Molecular Weight
Quantité 30 Gels (3 Boxes)
Conditions d’expédition Room Temperature
Conditions de stockage Store at 4°C to 25°C. Do not freeze.
Longueur (métrique) 8 cm
Largeur (métrique) 8 cm
Gamme de produits Novex, WedgeWell
Type de produit Protein Gel
À utiliser avec (équipement) Tetra Electrophoresis Cores