Learn More
Kartell SpA Flacons à tare
Description
Appui hermétique sur les couvercles inclus. Très résistants à l’attaque acide. Pas d’épaules internes permettant l’utilisation de spatules. Les dessus peuvent être pressés pour faciliter le versement. Retirez le couvercle avant l’autoclavage.
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 23 mL |
| Couleur | Concluant |
| Matériau | Polypropylène |
| Stérilité | Non stérile |
| Closure Included | Oui |
| Fit for Purpose | Qualité certifiée |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Capacité (impériale) | 0,78 oz |
| Forme | Rond |
| Jetable | Réutilisable |
| Afficher plus |