Learn More
Lenz Laborglasintrumente Flacons de pesée avec bouchon NS
Code produit 15300885
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 mL
70 mL
80 mL
Conditionnement:
6 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15300885 80 mL 6 pièces
10559571 5 mL 6 pièces
10028830 70 mL 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15300885 Fournisseur Lenz Laborglasintrumente Code fournisseur 05560521
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    247.00€
    179.13€ / 6 pièces
    Économisez 67.87€
    27% de réduction
Expédition estimée: 23-11-2026
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Avec bouchon NS interchangeable
  • Avec étiquette de marquage, taille (mm) et capacité (ml) intégrés
  • Disponible en forme haute ou basse
  • Bouchon : DURAN™, flacon fabriqué en tubulure DURAN™
Spécification
Capacité (métrique) 80 mL
Matériau Verre
Hauteur (métrique) 30 mm