Description
- Température maximale :1200°C
- Chauffage de deux côtés
- Plaques chauffantes en céramique avec élément chauffant intégré qui est protégé contre les vapeurs et les éclaboussures, et facile à remplacer
- Les seuls matériaux fibreux utilisés sont ceux qui ne sont pas classifiés comme cancérogènes conformément à la norme TRGS 905 , classe 1 ou 2
- Boîtier double coque en feuilles d’acier inox texturé
- Porte relevable, en option, avec surface chaude orientée à l’opposé de l’opérateur
- Entrée d’air en fonctionnement réglable dans la porte
- Sortie d’air d’échappement dans la paroi arrière du four
- Les relais statiques assurent un fonctionnement à faible bruit
- La livraison comprend la base, le piston en céramique avec la plaque de base dans la doublure du four, l’échelle de précision et le progiciel
- 4 balances disponibles pour différents poids maximums et plages de mise à l’échelle
- Contrôle des procédés et documentation pour la température et la perte de combustion avec le progiciel VCD de surveillance, de documentation et de contrôle
- Application définie dans les limites des consignes d’utilisation
Spécification
Spécification
| Type de contrôleur | C550 |
| Capacité (métrique) | 9 L |
| max. (métrique) | 1200°C |
| Dimensions (P x l x H) intérieures | 240 x 230 x 170 mm |
| Dimensions (L x l x H) extérieures | 455 x 415 x 980 mm |
| Poids (métrique) | 35 kg |