Learn More
Sartorius™ Plateaux de pesée
Code produit 10529341 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
750 x 900 x 750 mm
900 x 600 x 760 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Conditionnement
10529341 900 x 600 x 760 mm 1 pièce
11353284 750 x 900 x 750 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10529341 Fournisseur Sartorius™ Code fournisseur YWT03
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Évitez d’endommager la surface des poids avec ces plateaux de pesée.
  • La densité élevée du matériau solide du plateau fournit un excellent support qui permet aux balances de répondre aux exigences de pesée les plus élevées telles que celles stipulées pour l’étalonnage des poids à l’aide de comparateurs de masse
  • Recommandés si la propreté de la zone de pesée est une exigence majeure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Pierre synthétique
Dimensions (L x l x H) 900 x 600 x 760 mm
Poids (métrique) 300 kg
Type Table de pesée