Learn More
A&D Weighing Pare-brise pour plan de travail de pesée
Code produit 16610852
Modifier l'affichage
Click to view available options
Pare-brise pour plan de travail de pesée ; Taille (P x L x H) : 600 x 680 x 720 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
16610852 Pare-brise pour plan de travail de pesée ; Taille (P x L x H) : 600 x 680 x 720 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16610852 Fournisseur A&D Weighing Code fournisseur AD1672A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3242.93€
    2821.99€ / 1 pièces
    Économisez 420.94€
    12% de réduction
Expédition estimée: 13-01-2027
Pare-brise pour plan de travail de pesée recommandé en cas de micropesée. Les parebrises pour plan de travail protègent efficacement votre balance des perturbations, notamment de la climatisation, qui provoque une forte circulation de l’air et de minuscules fluctuations répétées de la température autour de la température de consigne.
  • Protège une balance analytique très sensible des courants d’air et des infimes variations de température causées par la climatisation, les passants ou les opérateurs eux-mêmes.
  • Se compose de panneaux en plastique antistatiques pour minimiser l’effet de l’électricité statique sur la balance
Spécification
À utiliser avec (équipement) Microbalances analytiques
Couleur Transparente
Matériau Aluminium, Chlorure de vinyle antistatique
Largeur (impériale) 26,8 in
Largeur (métrique) 680 mm
Hauteur (impériale) 28,3 in
Hauteur (métrique) 720 mm
À utiliser avec (application) Protège la balance contre les courants d’air.
Quantité 1 de chaque
Poids (métrique) 10 kg
Type Pare-brise pour plan de travail
Profondeur (impériale) 23,6 in
Profondeur (métrique) 600 mm