Learn More
Brady™ Contrepoids
Code produit 11761935 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Cône de 63 cm
Cône de 89 cm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
11761935 Cône de 63 cm -
11741935 Cône de 89 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11761935 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 077228
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.35€
    67.10€ / 1 pièces
    Économisez 12.25€
    15% de réduction
Expédition estimée: 30-12-2026
Les anneaux de poids sont spécialement conçus pour s'adapter sur BradyCone™ .
  • Les anneaux de poids sont spécialement conçus pour s'adapter sur BradyCone™ .
Spécification
Type de produit Contrepoids
Couleur Noir
À utiliser avec (application) Contrôle du flux
À utiliser avec (équipement) Cône de 63 cm
Hauteur (impériale) 8 in
Hauteur (métrique) 203.2 mm
Quantité 1 de chaque
Largeur (impériale) 8 in
Largeur (métrique) 203.2 mm