Learn More
Sartorius Kit de poids
Code produit 17779908 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids (métrique):
1 g à 1 kg
1 g à 10 kg
1 mg à 1 kg
1 mg à 200 g
Classification:
OIML E2
OIML F1
OIML F2
OIML M1
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids (métrique) Classification Conditionnement
17779908 1 mg à 200 g OIML M1 1 pièce
17757787 1 mg à 200 g OIML F1 1 pièce
17777787 1 mg à 1 kg OIML E2 1 pièce
17767787 1 mg à 1 kg OIML F1 1 pièce
16343136 1 mg à 1 kg OIML M1 1 kit
16353136 1 g à 1 kg OIML F1 1 kit
16363136 1 g à 10 kg OIML F2 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 17779908 Fournisseur Sartorius Code fournisseur YCS01525AC02
 Article restreint
Expédition estimée: 10-11-2026
Le kit de poids contient des poids à gorge de préhension hautement résistants à la corrosion, hautement polis, avec un étui fourni.
  • Kits de poids de 1 mg à 10 kg
    • Kits de poids E2
      • Jusqu’à 500 mg sous forme de poids en fils
      • Matériau : Acier spécial, non magnétisable, densité 8,0 g/cm3
    • Kits de poids F1
      • Jusqu’à 500 mg de poids foliaires
      • Matériau : Aluminium, densité 2,7 g/cm3
      • Poids foliaires 1 à 5, argent nickel, densité 8,7 g/cm3
      • Poids foliaires 10 à 500 mg, acier spécial, non magnétisable, densité 8,0 g/cm3
    • Kits de poids M1
      • Jusqu’à 500 mg de poids foliaires
      • Matériau : Aluminum, densité : 2,7 g/cm3
      • Poids foliaires en argent nickel : 8,7 g/cm3
      • Poids foliaires 10 à 500 mg, laiton galvanisé
  • Conditionnement des poids : Jusqu’à 20 g dans un étui en plastique, à partir de 50 g dans un étui en bois
  • À partir de 1 kg, avec des gants fournis
  • Kit de poids d’entretien dans une mallette de transport en plastique
  • Certificat DAkkS inclus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Poids de calibrage
Certifications/Conformité Certificat DAkkS
Poids (impériale) 5.51 lb.
Classification OIML M1
Matériau Aluminium
Poids (métrique) 1 mg à 200 g
Densité Aluminium : 2,7 g/cm3, argent nickel : 8,7 g/cm3