Learn More
Welch™ Stations à vide d’aspiration/de filtration compactes : Adaptateurs
Code produit 10412163 Tous les produits Welch Ilmvac Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Adaptateur, 8 canaux
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
10412163 Adaptateur, 8 canaux 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10412163 Fournisseur Welch™ Code fournisseur 82885203
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    228.17€
    135.91€ / 1 pièces
    Économisez 92.26€
    40% de réduction
Expédition estimée: 04-12-2026
Récupérez les liquides résiduels facilement et en toute sécurité. Les systèmes d’aspiration empêchent les infiltrations de liquides responsables de la défaillance de la pompe à vide.
  • Construction résistante aux agents de blanchiment pour prolonger la durée de vie
  • Surveillance continue du niveau de vide avec vacuomètre à cadran
  • Alimenté par une pompe à vide à piston WOB-L
Recommandé pour l’aspiration des solutions aqueuses et d’agents de blanchiment, mais pas pour les vapeurs et les gaz acides, basiques ou organiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec Stations à vide d’aspiration/de filtration compactes Welch
Matériau Acier inoxydable
Nbre de canaux 8
Type Adaptateur, 8 canaux