Learn More
Welch™ Huile pour pompe synthétique DirecTorr™ Gold
Product Code. 12819558 Shop All Welch Ilmvac Products
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
3,78 L
Unit Size:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volume (métrique) Unit Size
12819558 3,78 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12819558 Supplier Welch™ Supplier No. U8995G15
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    324.00€
    282.60€ / 1 pièces
    Économisez 41.40€
    12% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Conçue pour une excellente résistance lors du pompage de vapeurs ou de gaz corrosifs
Offre d’excellentes performances de vide dans les pompes à vide à courroie et à entraînement direct dans des conditions difficiles. L’huile de base synthétique ne présente pas de composés aromatiques ni de soufre. Cette pureté inhibe le vernissage, le colmatage et l’accumulation de carbone lors du pompage des produits corrosifs.
  • Huile hydrocarbonée synthétique distillée deux fois
  • Stabilité élevée dans les environnements chimiques avec une pression de vapeur exceptionnellement faible
  • Miscible avec les huiles d’hydrocarbures classiques et peut être utilisée sans reconstruire la pompe
  • Aucun additif ou inhibiteur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type de produit Huile pour pompe à vide Gold
À utiliser avec (application) L’huile permet une longue durée de vie et des performances supérieures de la pompe à vide dans les applications où des gaz et vapeurs corrosifs peuvent être ingérés
À utiliser avec (équipement) Recommandée pour les pompes à vide à entraînement direct, à courroie ou à pompe ChemStar
Quantité 1 de chaque
Volume (impérial) 1 gal.
Volume (métrique) 3,78 L