Learn More
Welch™ Huile pour pompe DuoSeal™
Code produit 12835353 Tous les produits Welch Ilmvac Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
3,78 L
Conditionnement:
3.70L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
12835353 3,78 L 3.70L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12835353 Fournisseur Welch™ Code fournisseur U1407K15
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    123.00€
    106.50€ / 3.7L
    Économisez 16.50€
    13% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
À utiliser dans les pompes à vide élevé DuoSeal.
À utiliser dans les pompes à vide élevé DuoSeal. Un gallon. L’huile spécialement fractionnée offre des propriétés assurant des performances optimales dans les pompes DuoSeal
  • Faible pression de vapeur
  • Viscosité élevée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Huile pour pompe à vide
À utiliser avec (application) Assure la lubrification nécessaire pour assurer la durabilité de la pompe réputée DuoSeal™ et assurer les performances de vide les plus élevées
À utiliser avec (équipement) Pompes à courroie DuoSeal™
Quantité 1 de chaque
Volume (impérial) 1 gal.
Volume (métrique) 3,78 L