Learn More
Welch™ Pompe à vide sèche Gemini™ : Modèle 2050
Code produit p-3666203 Tous les produits Welch Ilmvac Produits
Change view
Click to view available options
Type de bouchon:
Européen (Schuko)
Alimentation électrique:
230 V 50 Hz
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de bouchon Alimentation électrique unitSize
11776099 Européen (Schuko) 230 V 50 Hz 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Non recommandé pour une utilisation avec des acides ou des bases forts. Pour les applications de vapeurs organiques, vérifiez la compatibilité chimique avec Viton™. Non recommandé pour les applications dans les évaporateurs rotatifs, les concentrateurs ou les étuves à vide.
Les produits de ce groupe peuvent avoir des tensions autres que les tensions standard américaines de 110/115 V. Veuillez vérifier et confirmer votre sélection avant de terminer votre commande. Certains de ces produits ne peuvent pas être retournés.
Code produit 11776099 Fournisseur Welch™ Code fournisseur 2050C02
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Non recommandé pour une utilisation avec des acides ou des bases forts. Pour les applications de vapeurs organiques, vérifiez la compatibilité chimique avec Viton™. Non recommandé pour les applications dans les évaporateurs rotatifs, les concentrateurs ou les étuves à vide.
Les produits de ce groupe peuvent avoir des tensions autres que les tensions standard américaines de 110/115 V. Veuillez vérifier et confirmer votre sélection avant de terminer votre commande. Certains de ces produits ne peuvent pas être retournés.
Includes
Adaptateur CA/CC, adaptateur de voiture
Pompes économiques, utilisables partout, offrant une excellente résistance aux produits chimiques
Idéal pour les applications de filtration/dégazage organique à l’aide de solutions aqueuses, de solvants de sélection et d’acides et de bases à pH modéré. Les composants humides haute performance ne se corrodent pas. À utiliser en laboratoire ou sur le terrain.
  • Léger, compact et portable
  • Sans huile
  • Pièces humides résistant aux produits chimiques (têtes PARA et diaphragmes Viton™, tubulures et vannes)
Applications à vide fixes
Applications :
Filtration, aspiration, dégazage et dessiccation.
Informations sur la commande
L’adaptateur de voiture CC est inclus pour une utilisation sur le terrain (réf. 1431B).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Puissance (CV) 0,005 hp
Poids à l’expédition (impériale) 7 lb
Poids à l’expédition (métrique) 3,2 kg
Comprend Adaptateur CA/CC
Alimentation électrique 230 V 50 Hz
Modèle 2050
Type de bouchon Européen (Schuko)
Poids (impériale) 5,3 lb
Poids (métrique) 2,3 kg
Débit 8,5 l/min
Fréquence 50 Hz
Hauteur totale (impériale) 7,5 in
Hauteur totale (métrique) 19,1 cm
Longueur totale (impériale) 7,6 in
Longueur totale (métrique) 19,4 cm
Largeur totale (impériale) 4,5 in
Pression maximale 253 mbar
Tension 230 V