Learn More
Welch™ Pompe à vide à pistons de robustesse standard WOB-L™ : Modèle 2561
Code produit 10095921 Tous les produits Welch Ilmvac Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Alimentation électrique:
230 V 50 Hz
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Alimentation électrique Conditionnement
10095921 230 V 50 Hz 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10095921 Fournisseur Welch™ Code fournisseur U2561C50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1930.00€
    1645.00€ / 1 pièces
    Économisez 285.00€
    14% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 04-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Inclut une jauge de lecture pratique, vanne de réglage de la pression, une cuve de séparation protectrice
Pour applications non chimiques
Le piston d’oscillement oscillent en offrant une résistance à l’air sur la course supérieure en étirant le joint en téflon du piston et améliore l’efficacité de l’oscillement.
  • Pompe à sec sans huile alimentée par le piston WOB-L
  • Filetage d’admission/d’échappement NPT : 1/4
Modèle 2561
  • Déplacement d’air libre : CFM (l/min) à 60 Hz : 2,1 (60) ; m2 /h à 50 Hz : 3,0 (50)
  • Pression limite : 5 Torr (6,7 mbar)
  • Vide maximal en Hg : 29,8
  • Moteur : 0,3 hp (250 w)
  • Pour pomper les vapeurs de solutions aqueuses, y compris les tampons, à l’exclusion des vapeurs ou gaz acides, basiques ou organiques
  • Unités de 50 Hz fournies avec marquage CE
Filtration sous vide, étuve à vide, chambre à vide /dégrossissage, dessiccation, aspiration, automatisation, culture cellulaire boîte à gants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Puissance (CV) 0,3 hp
Poids à l’expédition (impériale) 21,5 lb
Poids à l’expédition (métrique) 9,7 kg
Comprend Jauge de lecture pratique, vanne de réglage de la pression, cuve de séparation protectrice, prise Euro (Schuko)
Certifications/Conformité CE
Alimentation électrique 230 V 50 Hz
Modèle 2561
Poids (impériale) 16,5 lb
Poids (métrique) 7,5 kg
Débit 1,8 L/min.
Fréquence 50 Hz
Hauteur totale (impériale) 10,5 in
Hauteur totale (métrique) 26,7 cm
Longueur totale (impériale) 17,3 in
Longueur totale (métrique) 43,9 cm
Largeur totale (impériale) 6,5 in
Type de pompe Pompe à vide
Pression maximale 6,7 mbar
Tension 230 V
À utiliser avec (application) Filtration sous vide, étuve à vide, chambre à vide / prévide, dessiccation, aspiration, automatisation, culture cellulaire