Learn More
DiversifiedBiotech Orientateurs de puits
Code produit 30282283
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Orientador de pozos
Pegatinas orientadoras de pozos
Conditionnement:
4 pièces
50 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
30282283 Orientador de pozos 4 pièces
30282291 Pegatinas orientadoras de pozos 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30282283 Fournisseur DiversifiedBiotech Code fournisseur WELL1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.80€
    31.06€ / 4 pièces
    Économisez 1.74€
    5% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 28-12-2026
Pour faciliter le pipetage et l'identification avec plusieurs microplaques
  • Pour un pipetage et une identification faciles des échantillons dans les microplaques
  • Une fine carte en plastique qui se glisse sous la plaque de microtitration, fournissant des caractères alphanumériques nets pour identifier chaque échantillon dans une microplaque à 96, 48 ou 24 puits.
  • Étiquetez de façon permanente plusieurs microplaques à l'aide d'autocollants d'orientation de puits transparents.
  • Chaque puits est clairement identifié par son numéro de rangée et sa lettre de colonne correspondants pour faciliter les références croisées.
  • Le support en papier est prédécoupé au milieu, ce qui facilite l'alignement sur la face inférieure de l'assiette.
Spécification
Code-barres Aucun code-barres
Format Étalon
Array 8 x 12
Couleur Noir, Fond transparent
Jetable Réutilisable
Type de produit Orientador de pozos
À utiliser avec (équipement) Plaques à puits
Matériau Plastic (Plastique)
Nbre de puits 96
Stérilité Non stérile
Traitement de surface Non traité
Type de puits Rond
À utiliser avec (application) Identification des échantillons dans les microplaques
Comprend Orientador de pozo únicamente