Learn More
DiversifiedBiotech Orientateurs de puits
Description
- Pour un pipetage et une identification faciles des échantillons dans les microplaques
- Une fine carte en plastique qui se glisse sous la plaque de microtitration, fournissant des caractères alphanumériques nets pour identifier chaque échantillon dans une microplaque à 96, 48 ou 24 puits.
- Étiquetez de façon permanente plusieurs microplaques à l'aide d'autocollants d'orientation de puits transparents.
- Chaque puits est clairement identifié par son numéro de rangée et sa lettre de colonne correspondants pour faciliter les références croisées.
- Le support en papier est prédécoupé au milieu, ce qui facilite l'alignement sur la face inférieure de l'assiette.
Spécification
Spécification
| Code-barres | Aucun code-barres |
| Format | Étalon |
| Array | 8 x 12 |
| Couleur | Noir, Fond transparent |
| Jetable | Réutilisable |
| Type de produit | Orientador de pozos |
| À utiliser avec (équipement) | Plaques à puits |
| Matériau | Plastic (Plastique) |
| Nbre de puits | 96 |
| Stérilité | Non stérile |
| Afficher plus |