Learn More
DiversifiedBiotech Puits de fleurs
Description
- Un bloc-notes correspondant à la disposition d'une plaque à 96 puits
- Une méthode rapide et facile pour conserver des enregistrements précis d'échantillons dans une microplaque
- Le support adhésif permet au chercheur de coller les feuilles individuelles dans un cahier.
- Le bloc contient (50) feuilles de 5 x 7 in
- Prise de notes rapide et facile pour les échantillons de microplaques
Spécification
Spécification
| Code-barres | Aucun code-barres |
| Format | Étalon |
| Array | 8 x 12 |
| Couleur | Noir, Bleu |
| Jetable | Usage unique |
| Type de produit | Almohadilla de pocillo para microplaca |
| À utiliser avec (équipement) | Plaques à puits |
| Matériau | Plastic (Plastique) |
| Nbre de puits | 96 |
| Stérilité | Non stérile |
| Afficher plus |