Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour plaques à puits
Code produit 15162799
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Applicateur de films de scellage
Applicateur de tapis
Bouchon en PE
Bouchon en PE, orifice central
Concentrateur d’échantillons automatisé
Concentrateur manuel
Flacon MTRS
Flacon pour microplaque de titration
Flacon pour plaque Deep Well
Flacon pour plaque à puits carrés
Flacon à puits carré
Microplaque
Plateau à tubes
Volume (métrique) de travail:
100 μl
1 000 μl
1 100 μl
1 500 μl
350 μl
500 μl
700 μl
800 μl
Sans objet
Type de puits:
Carré
Plat
Rond
Rétreint
Sans objet
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
100 pièces
2 pièces
500 pièces
96 pièces
960 pièces
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Volume (métrique) de travail Type de puits unitSize
15162799 Flacon pour plaque Deep Well 350 μl Rétreint 960 pièces
15152799 Flacon pour microplaque de titration 100 μl Plat 960 pièces
15122779 Flacon pour microplaque de titration 500 μl Rétreint 500 pièces
15142779 Microplaque 700 μl Rond 100 pièces
15132779 Flacon pour microplaque de titration 700 μl Rétreint 500 pièces
15182799 Flacon MTRS 800 μl Rond 960 pièces
15182779 Flacon pour plaque à puits carrés 1 000 μl Carré 960 pièces
15172799 Flacon à puits carré 1 000 μl Rond 960 pièces
15152779 Flacon pour microplaque de titration 1 100 μl Rond 500 pièces
15162779 Flacon pour plaque Deep Well 1 100 μl Rond 500 pièces
15172779 Flacon pour plaque Deep Well 1 500 μl Rond 500 pièces
15182719 Applicateur de tapis Sans objet Sans objet 1 pièce
15172719 Applicateur de films de scellage Sans objet Sans objet 2 pièces
15142809 Plateau à tubes Sans objet Sans objet 10 pièces
15102809 Bouchon en PE Sans objet Sans objet 96 pièces
15152809 Concentrateur manuel Sans objet Sans objet 1 pièce
15162809 Concentrateur d’échantillons automatisé Sans objet Sans objet 1 pièce
15192799 Bouchon en PE, orifice central Sans objet Sans objet 96 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Code produit 15162799 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 60180V109
 Article restreint
Expédition estimée: 26-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Effectively seal all microplate formats to minimize evaporation and protect samples from contamination and spilling, ensure a consistent, reliable seal with all microplate formats with this easy-to-use, handheld applicator, and get significantly quicker dry-down times than standard methods, and remove most chromatography solvents in just minutes with easy to use 96-well sample concentrators.
Scellez hermétiquement tous les formats de microplaques afin de réduire l’évaporation et protéger les échantillons de la contamination et des déversements ; garantissez l’étanchéité constante et fiable avec tous les formats de microplaques grâce à cet applicateur portatif facile à utiliser ; bénéficiez de temps de séchage considérablement plus rapides que les méthodes standard ; et éliminez la plupart des solvants de chromatographie en quelques minutes grâce à des concentrateurs d’échantillons à 96 puits faciles à utiliser.
Applicateur de films de scellage
Garantissez une étanchéité constante et fiable avec tous les formats de microplaques et tous les types de films grâce à cet applicateur portatif facile à utiliser pour films de scellage Thermo Scientific™ WebSeal. Conditionnement de deux par boîte.
Concentrateurs d’échantillons
Éliminez la plupart des solvants de chromatographie en quelques minutes. Simples à utiliser et à entretenir, les concentrateurs d’échantillons Thermo Scientific™ WebSeal permettent l’évaporation rapide et facile de solvants de microplaques à 96 puits, offrant des temps de séchage considérablement plus rapides que les méthodes standard comme les étuves à vide ou les centrifugeuses. Ces évaporateurs offrent d’importants avantages de débit pour les laboratoires souhaitant accélérer la préparation d’échantillons sur microplaques. En fonction de vos exigences de débit, choisissez soit le concentrateur MiniVap à commande manuelle, soit le concentrateur UltraVap programmable prêt à l’automatisation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Étalon
Gamme de produits WebSeal
Couleur Transparent
Type de produit Flacon pour plaque Deep Well
À utiliser avec (équipement) Plaques DeepWell à 96 puits
Matériau Verre
Nbre de puits 96
Volume (métrique) de travail 350 μl
Volume total (métrique) du puits 350 μl
Type de puits Rétreint
Compatibilité des plaques Plaque à 96 puits
Longueur (métrique) 6,0
Largeur (métrique) 42,5