Learn More
DiversifiedBiotech Supports pour plaques multipuits
Product Code. 30282340
Change view
Click to view available options
Type:
Support pour plaque à puits
Unit Size:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Type Unit Size
30282340 Support pour plaque à puits 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30282340 Supplier DiversifiedBiotech Supplier No. WPST1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.50€
    54.66€ / 1 pièces
    Économisez 11.84€
    17% de réduction
Expédition estimée: 12-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Visualisez les échantillons et pipetez sans effort grâce à un support en caoutchouc.
  • Un support pratique pour microplaque, incliné à 30°.° angle permettant d'observer confortablement les échantillons et la pipette sans effort
  • Chaque support est muni d'un coussinet en néoprène et d'une fixation en caoutchouc pour empêcher le glissement de la plaque et du support.
  • Visualisez les échantillons et pipetez sans effort grâce à un support en caoutchouc.
Specifications
Autoclavable Autoclavable
Type Support pour plaque à puits
Hauteur (métrique) 7.62 cm
Largeur (métrique) 15.24 cm